Rollrandflaschen
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5.891.620
WITG5.891.620EA 77.7 EUR InStock
WITG5.891.620
Rollrandflaschen
Flaschen Glasflaschen
Soda-Kalk-Glas, klar.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that are not associated with high thermal loads
Bottles with rolled nack.
Bestellinformation: Schnappdeckel bitte separat bestellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge