Homogenisator-Antrieb, Typ HS-30E Set Rhrmenge: max. 10 L, Motorleistung: 83/75 W, Drehzahlbereich: 200 - 5000 U/min., Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 10 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Klammer CL200, Spannbereich bi 1 * 1 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Homogenisator-Antrieb, Typ HS-30E Set Rhrmenge: max. 10 L, Motorleistung: 83/75 W, Drehzahlbereich: 200 - 5000 U/min., Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 10 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Klammer CL200, Spannbereich bi 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Homogenisator-Antrieb, Typ HS-30E Set Rührmenge: max. 10 L, Motorleistung: 83/75 W, Drehzahlbereich: 200 - 5000 U/min., Abmessung: 90 x 145 x 180 mm, Gewicht: 10 kg, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz komplettes Set mit: - Klammer CL200, Spannbereich bi 1 * 1 ST WITGDH.WOS01011 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: DH.WOS01011
Lokale Artikelnummer:: WITGDH.WOS01011
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder