Kombinierte ionenselektive Elektroden, Serie 800
Lieferant: WTW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 1288 EUR InStock
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Kombinierte ionenselektive Elektroden, Serie 800
Elektroden ISE-Elektroden
Die bedienerfreundlichen, robusten, ionenselektiven Elektroden eignen sich ideal für den mobilen Einsatz.
  • Mit integrierten Referenzelektroden: Besonders geeignet für die Messung von kleinen Probenvolumina
Bestellinformation: Diese ionenselektiven Elektroden erfordern zusätzliche Elektrolyt- und Ionenstärkeanpassungslösungen (ISA) sowie frisch vorbereitete Standards (siehe ISA-Lösungen).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge