Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit

Lieferant: WTW

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


252102
WTWA252102EA 180 EUR InStock
WTWA252102
Anionic Surfactant, a-Ten - Test Kit
Standards Umweltanalyse-Standards
a-Ten 02552, anionic surfactants cell test - 25 determinations.

  • Sample volume: 5 ml
  • Cuvette: 16 mm, round

Usable with PhotoLab® 6X00, 7X00, S12 - analogue EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-02, - anal 1 * 25 items.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge