Zinquin ethyl ester ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Z2251-5MG
Z2251-5MGEA 558 EUR InStock
Z2251-5MG
Zinquin ethyl ester ≥95% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Zinquin ethyl ester
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₅S
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 181530-09-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35f4583a2bb784e896e85031ab200826a33c2337&vid=35f4583a2bb784e896e85031ab200826a33c2337&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge