Digital camera, Axiocam MRc
Lieferant: ZEISS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4265089901000
ZEIS4265089901000EA 0 EUR InStock
ZEIS4265089901000
Digital camera, Axiocam MRc
Kameras
High resolution camera made of blue anodized aluminum with cooling fins.
  • One stage Peltier cooling
  • Readout of sensor sub-regions (ROI)
  • FireWire / IEEE1394 including cable and IR barrier filter BG40
  • TTL control for controlling of external shutters
  • Mid-range colour driver
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..