Axiocam 208 color Digital Camera
Lieferant: ZEISS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4265709001000
ZEIS4265709001000EA 1890 EUR InStock
ZEIS4265709001000
Axiocam 208 color Digital Camera
Kameras
Axiocam 208 color is your smart versatile 8 megapixel color microscope camera suitable for education, documentation and routine applications. This CMOS camera delivers crisp, detail rich live images with high colour fidelity at full 4K resolution in outstanding 30 fps.
  • Full 4K resolution in outstanding 30 fps
  • Brilliant colour rendering
  • Live image enhancement functions like sharpening, denoising and HDR
  • Ethernet, USB 3.0
  • Wi-Fi compatible - use labscope imaging app to control your camera wirelessly
  • Document your samples as you see it in the eyepieces
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..