Face light M8 with light guide
Lieferant: ZEISS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4355080000000
ZEIS4355080000000EA 954 EUR InStock
ZEIS4355080000000
Face light M8 with light guide
Beleuchtung Lichtleiter
Diffuse face light M8 with light guide (D) radiating surface 78×30 mm, outer dimensions 140×58×22 mm, incl. light guide 8/1000 mm and M6/M8 screw adapter.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge