Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Multitex®
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10149B 10149A 11149-01
115-2798EA 177 EUR InStock
115-2798 115-0567 ZVGA11149-01
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Multitex®
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese hochwertigen Viskosevlies-Tücher mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselfrei, können große Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben reißfest. Sie sind lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht.
  • Lösungsmittelbeständig und faserfrei
  • Höchst saugfähig
  • Hohe Reißfestigkeit, auch nass
Ideal für den Einsatz in sensiblen Arbeitsbereichen wie der Feinmechanik-, der Elektro- und Fahrzeugindustrie sowie in Lackierereien.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge