Armstulpen, Secutex® pro, PP/PE
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30241-90
ZVGA30241-90EA 247 EUR InStock
ZVGA30241-90
Armstulpen, Secutex® pro, PP/PE
Einweg-Kleidung
Die Armstulpen schützen vor Feinstaub und aggressiven und giftigen Substanzen. Sie sind mit zwei Armgummis ausgestattet.
  • Fusselfrei, abriebfest, sehr reißfest und wasserabweisend
  • Wasserdampfdurchlässig und damit atmungsaktiv
  • Antistatisch
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge