Overalls, Tritex® standard white, with hood
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30757L 30757XL 30757XXL 30757XXXL
ZVGA30757LEA 199 EUR InStock
ZVGA30757L ZVGA30757XL ZVGA30757XXL ZVGA30757XXXL
Overalls, Tritex® standard white, with hood
Einweg-Kleidung
Designed to protect against light spray, liquid aerosol or low pressure, low volume splashes, and airborne solid particulates. This one-piece coverall is manufactured from non-woven SMS.
  • Attached hood
  • Zip front opening with self-adhesive flap
  • Elasticated cuffs, ankles, hood, and waist
  • Serged seams
Coveralls are disposable, and should not be washed, dryed, ironed, bleached, or dry cleaned.
Colour: White
Zertifizierungen: CE 0624, Cat. III, Type 5/6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..