Disposable particle filtering respirators, FFP2/FFP3, Standard Plus-programm, zetMask®
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30931-94
ZVGA30931-94EA 53.2 EUR InStock
ZVGA30931-94
Disposable particle filtering respirators, FFP2/FFP3, Standard Plus-programm, zetMask®
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Ultralight, pre-shaped fine-dust filter masks with exhalation valve for protection against coarse, hazardous particle.
  • High degree of efficiency with minimum space requirements
  • Foam-padded nose area for pressure-free sealed fit
  • Elastic bands
  • Hygienically individually packed; in dispenser box
EN 149:2001
Zertifizierungen: EN 149:2001
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..