Kittel, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 701
Lieferant: DuPont
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Tyvek® IsoClean®
113-8561EA 197 EUR InStock
113-8561
Kittel, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 701
Einweg-Kleidung
Diese Kittel sind aus Tyvek®, einem Material aus Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte, hergestellt und bieten ein ideales Gleichgewicht aus Schutz, Widerstandsfähigkeit und Komfort.
  • Äußerst fusselarmes Material
  • Sorgsam versäuberte Nähte mit mehreren ineinandergreifende Fäden, die für eine feste, widerstandsfähige Naht um die Schnittkanten des Bekleidungsmaterials genäht sind
  • Sichere Trikotmanschetten für Komfort und guten Sitz
  • Eingefasster Kragen für geringere Partikelfreisetzung; mit Bändern für anpassbaren Sitz
  • Bänder an der Taille sind vorne befestigt und werden im Rücken gebunden
Tyvek® ist sowohl luft- als auch wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber beständig gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole. Es bietet Schutz gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche Flüssigkeitsspritzer.
* Einheitsgröße
Zertifizierungen: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Verpackung: Lose verpackt in doppelten transparenten Polybeuteln. 30 Kittel pro Packung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge