Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® MS
Lieferant: Pall Laboratory
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MS-3301
514-0627EA 175.82 EUR InStock
514-0627
Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® MS
Filter Spritzenvorsatzfilter
Zertifizierte Spritzenvorsatzfilter mit äußerst geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen für LCMS.
  • Geringe Ionensuppression/-verstärkung
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, kann sowohl mit organischen als auch wässrigen Flüssigkeiten verwendet werden
  • Geringe Proteinbindung
Wasserbenetzbare PTFE-Membran mit Gehäuse aus HDPE.
Verpackung: Spezielle Röhrchen mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen mit jeweils zehn Filtern. Jedes Röhrchen ist zum Schutz der Filter bis zum Gebrauch mit einer Kappe abgedichtet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge