Kühlbrutschränke
Produkte im Fokus
Kühlbrutschränke mit Peltier-Technologie, INCU-Line® ILPR Serie
Die Kühlbrutschränke mit Peltier-Technologie bieten hervorragende Temperaturstabilität und -homogenität. Sie sind energiesparend und umweltfreundlich, mit niedrigem Geräuschpegel, und sie arbeiten vibrationsarm, da kein Kompressor installiert ist. Sparen Sie Geld und schützen Sie den Planeten!
    Weitere Infos