Digitale Messungen für mehr Präzision und Flexibilität!
Ursprünglich begannen pH-Messungen mit einer Referenzelektrode und einer Messzelle, im Laufe der Zeit wurden diese mit kombinierten Elektroden, gefolgt von den kombinierten Elektroden mit integriertem Temperatursensor, weiterentwickelt. Heute gehen wir mit den innovativen digitalen Sensoren für pH, Redox, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff und sogar Trübung einen weiteren Schritt Richtung Innovation und Zukunft.
Die digitalen Sensoren sind:
  • präziser, da das Signal direkt in der Elektrode umgewandelt wird
  • intelligent, da Seriennummern und Einstellungen inklusive Kalibrierdaten automatisch auf das Messgerät übertragen werden – für das beste je da gewesene Datenmanagement
  • benutzerfreundlich, da jeder einzelne Sensor vom Messgerät erkannt wird.
VWR® Multiparameter Digital MD 8000
Vorteile eines digitalen Messsystems
Erfahren Sie im Video mehr darüber, wie die Innovationen Ihre Arbeit einfacher und präziser, sowie zukünftige Projekte flexibler machen!
Video ansehen
Produktauswahl
pHenomenal MD 8000 L
Ein-Kanal-Tischmessgerät
Sechs Parameter: pH-Wert/Temperatur, Redox, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, gelöster Sauerstoff und Trübung.
Speicher: 5.000 Datasätze GLP
pHenomenal MD 8000 H
Tragbares Ein-Kanal-Messgerät
Sechs Parameter: pH-Wert/Temperatur, Redox, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, gelöster Sauerstoff und Trübung.
Speicher: 5.000 Datasätze GLP
WTW® digitale Multiparameter-IDS-Systeme
Produktauswahl
WTW® IDS Multiparameter-Labormessgeräte
Tischmessgerät mit 1 bis 3 Kanälen
Sechs Parameter: pH-Wert/Temperatur, Redox, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, gelöster Sauerstoff und Trübung.
Speicher: 5.000 Datasätze GLP
WTW® IDS Tragbare Multiparameter-Messgeräte
Tragbares Messgerät mit 1 bis 3 Kanälen
Sechs Parameter: pH-Wert/Temperatur, Redox, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, gelöster Sauerstoff und Trübung.
Speicher: 5.000 Datasätze GLP
HACH® Mono- & Multiparameter-HQD-Systeme
Hach HQd IntelliCAL™ langlebige Messsonden
HQD Messgerät Entdecken Sie die langlebigen HQd IntelliCAL Messsonden für Wasser von Hach.
Hach® Mono- und Multiparameter-HQD-Labormessgeräte
1- und 2-Kanal-Messgerät: pH/Temperatur, Redox, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, gelöster Sauerstoff und ISE. GLP-Speicher für 500 Datensätze.
Hach® tragbare Mono- und Multiparameter-HQD-Messgeräte
1- bis 2-Kanal-Messgerät: pH/Temperatur, Redox, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, gelöster Sauerstoff und ISE. GLP-Speicher für 500 Datensätze.