Kameras
Kameras
Avantor bietet die größte Auswahl an Kameras auf dem Markt. Die meisten Kundenanwendungen und Marktsegmente werden abgedeckt. Wenn Sie eine „All-in-One“-Lösung für Mikroskope suchen, sollten Sie sich die Digitalmikroskope mit integrierter Kamera ansehen.
USB-Kameras und Kameras für Fluoreszenzanwendungen
USB-Kameras sind am beliebtesten, da sie für eine Vielzahl an High-End-Anwendungen ideal geeignet sind. 
USB-Kameras benötigen eine Software zur erweiterten Bildanalyse, die sich per CD installieren oder von einer Website herunterladen lässt.
Es sind Modelle von 3 bis 20 MP erhältlich.
    HDMI-Kameras
    HDMI-Kameras bieten mehrere Einstellungen direkt vom Gerät aus. Sie können die bevorzugten Parameter einfach per Maus (im Allgemeinen mitgeliefert) auswählen. 
    Einige Modelle können mit Software betrieben werden (über eine USB-Verbindung zum PC). Mit HDMI-Kameras können Sie Bilder und Videos auf einem Beamer oder externen Monitor anzeigen. Von 2 bis 6 MP.
      WiFi- und Tablet-Kameras
      Für Tablet-Kameras ist entweder eine App auf dem iPad erhältlich oder sie können je nach Kameratyp mit einer Anwendungssoftware verwendet werden. Damit können Bilder auf einfachste Weise geteilt werden. Es wird kein PC benötigt. Ideal für die einfache Bildanalyse. 5MP-Modelle. 
        Okularkameras 
        Für einfache Anwendungen, zur einfachen Anbringung an ein Mikroskop, wenn kein Fototubus oder Trinokularmikroskop vorhanden ist.