4-Chlor-2-(2-fluorphenyl)chinazolin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
79-0004.500 79-0004.1
CHMP79-0004.500EA 0 EUR InStock
CHMP79-0004.500 CHMP79-0004.1
4-Chlor-2-(2-fluorphenyl)chinazolin
4-Chloro-2-(2-fluorophenyl)quinazoline
Formel: C₁₄H₈ClFN₂
MDL Number: MFCD03030427
CAS-Nummer: 610276-37-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge