4-Chlor-2-(4-methoxyphenyl)chinazolin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
79-0002.500 79-0002.1
CHMP79-0002.500EA 0 EUR InStock
CHMP79-0002.500 CHMP79-0002.1
4-Chlor-2-(4-methoxyphenyl)chinazolin
4-Chloro-2-(4-methoxyphenyl)quinazoline
Formel: C₁₅H₁₁ClN₂O
MDL Number: MFCD03847393
CAS-Nummer: 55391-00-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge