2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF395.1 CFF395.2.5 CFF395.5 017418-1G 017418-2.5G 017418-5G
CHMPCFF395.1EA 532 EUR InStock
CHMPCFF395.1 CHMPCFF395.2.5 CHMPCFF395.5 FLUO017418-1G FLUO017418-2.5G FLUO017418-5G
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazol
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Formel: C₈H₇N₃S
MDL Number: MFCD00460417
CAS-Nummer: 30235-26-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge