6-Brom-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1262-5G HI-1262-1G
COBBHI-1262-5GEA 312 EUR InStock
COBBHI-1262-5G COBBHI-1262-1G
6-Brom-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin
6-Brom-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198.02 g/mol
MDL Number: MFCD08689534
CAS-Nummer: 356560-80-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge