Dimethylethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS07250.5 SILS07250.25 SILS07250.100
SILNSILS07250.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS07250.5 SILNSILS07250.25 SILNSILS07250.100
Dimethylethoxysilan
Dimethylethoxysilane
Formel: C₄H₁₂OSi
MW: 104.23 g/mol
MDL Number: MFCD00026750
CAS-Nummer: 14857-34-2
EINECS: 238-921-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge