3-Formyl-6-nitrochromon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL12014.POR 012014-5G
CHMPFL12014.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL12014.POR FLUO012014-5G
3-Formyl-6-nitrochromon
3-Formyl-6-nitrochromon
Formel: C₁₀H₅NO₅
MDL Number: MFCD00192184
CAS-Nummer: 42059-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge