6-Ethylchromon-2-carbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL12038.POR 012038-5G 012038-1G
CHMPFL12038.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL12038.POR FLUO012038-5G FLUO012038-1G
6-Ethylchromon-2-carbonsäure
6-Ethylchromon-2-carbonsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₄
MDL Number: MFCD03424502
CAS-Nummer: 5527-91-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge