4-Iod-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005458-5G 005458-25G
FLUO005458-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO005458-5G FLUO005458-25G
4-Iod-1H-pyrazol
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193.97 g/mol
MDL Number: MFCD00005244
CAS-Nummer: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge