5-Brom-4-(3-methoxyphenyl)pyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6123-5G HC-6123-1G
COBBHC-6123-5GEA 303 EUR InStock
COBBHC-6123-5G COBBHC-6123-1G
5-Brom-4-(3-methoxyphenyl)pyrimidin
5-Bromo-4-(3-methoxyphenyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₉BrN₂O
MDL Number: MFCD09800945
CAS-Nummer: 941294-40-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge