2,4-Dichlor-5-cyanthiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1211-1G HI-1211-250M
COBBHI-1211-1GEA 154 EUR InStock
COBBHI-1211-1G COBBHI-1211-250M
2,4-Dichlor-5-cyanthiazol
2,4-Dichlor-5-cyanthiazol
Formel: C₄Cl₂N₂S
MW: 179.0300 g/mol
MDL Number: MFCD08669569
CAS-Nummer: 82554-18-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge