2-Acetamidothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1258-25G HI-1258-100G HI-1258-5G
COBBHI-1258-25GEA 186 EUR InStock
COBBHI-1258-25G COBBHI-1258-100G COBBHI-1258-5G
2-Acetamidothiazol
2-Acetamidothiazol
Formel: C₅H₆N₂OS
MDL Number: MFCD00016892
CAS-Nummer: 2719-23-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge