Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011167-100G 011167-25G
FLUO011167-100GEA 416 EUR InStock
FLUO011167-100G FLUO011167-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Ethyl-2-amino-4-methylthiazol-5-carboxylat
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
MDL Number: MFCD00123414
CAS-Nummer: 7210-76-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge