Ethylphenoxyacetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001014-25G 001014-10G
FLUO001014-25GEA 63.9 EUR InStock
FLUO001014-25G FLUO001014-10G
Ethylphenoxyacetat
Ethylphenoxyacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00026895
CAS-Nummer: 2555-49-9
EINECS: 219-867-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge