4'-Iod-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006673-1G 006673-5G
FLUO006673-1GEA 69.8 EUR InStock
FLUO006673-1G FLUO006673-5G
4'-Iod-2'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Iod-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₇F₃INO
MDL Number: MFCD00052845
CAS-Nummer: 97760-98-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge