3-Amino-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7R-0608.500 7R-0608.1 7R-0608.5
BIOT7R-0608.500EA 0 EUR InStock
BIOT7R-0608.500 BIOT7R-0608.1 BIOT7R-0608.5
3-Amino-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(3-fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MDL Number: MFCD00764457
CAS-Nummer: 117391-51-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge