4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010807-5G 010807-1G
FLUO010807-5GEA 602 EUR InStock
FLUO010807-5G FLUO010807-1G
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BO₅
MDL Number: MFCD03789257
CAS-Nummer: 811841-45-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge