2-(Trifluormethoxy)benzoesäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007542-1G 007542-5G
FLUO007542-1GEA 55.4 EUR InStock
FLUO007542-1G FLUO007542-5G
2-(Trifluormethoxy)benzoesäurehydrazid
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MDL Number: MFCD00204180
CAS-Nummer: 175277-19-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge