5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013025-1G 013025-5G
FLUO013025-1GEA 174 EUR InStock
FLUO013025-1G FLUO013025-5G
5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
5-(Trifluormethoxy)salicylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₄
MW: 222.12 g/mol
MDL Number: MFCD01091003
CAS-Nummer: 129644-57-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge