2-Amino-4-(4-fluorphenyl)thiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010123-1G 010123-10G
FLUO010123-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO010123-1G FLUO010123-10G
2-Amino-4-(4-fluorphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Formel: C₉H₇FN₂S
MDL Number: MFCD01086598
CAS-Nummer: 77815-14-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge