4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016259-1G 016259-25G 016259-5G
FLUO016259-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO016259-1G FLUO016259-25G FLUO016259-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
MDL Number: MFCD00792672
CAS-Nummer: 59016-93-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge