2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
NE-2706-5G NE-2706-1G
COBBNE-2706-5GEA 1580 EUR InStock
COBBNE-2706-5G COBBNE-2706-1G
2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
2-(Brommethyl)-4-fluorphenylboronsäureneopentylglycolester
Formel: C₁₂H₁₅BBrFO₂
MW: 300.96 g/mol
MDL Number: MFCD06659913
CAS-Nummer: 673456-16-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge