Salicylaldehydazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005449-10G 005449-25G
FLUO005449-10GEA 97.5 EUR InStock
FLUO005449-10G FLUO005449-25G
Salicylaldehydazin
Salicylaldehydazin
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240.26 g/mol
MDL Number: MFCD00043496
CAS-Nummer: 959-36-4
EINECS: 213-500-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge