4-(Benzyloxy)-3-brom-5-fluoranilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1561-5G AN-1561-1G
COBBAN-1561-5GEA 451 EUR InStock
COBBAN-1561-5G COBBAN-1561-1G
4-(Benzyloxy)-3-brom-5-fluoranilin
4-(Benzyloxy)-3-brom-5-fluoranilin
Formel: C₁₃H₁₁BrFNO
MDL Number: MFCD15143448
CAS-Nummer: 1215206-01-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge