4-Phenylbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018959-10G 018959-25G
FLUO018959-10GEA 264 EUR InStock
FLUO018959-10G FLUO018959-25G
4-Phenylbenzhydrazid
4-Phenylbenzhydrazid
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00017078
CAS-Nummer: 18622-23-6
EINECS: 242-451-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge