Cyclopropylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-2007-25G PN-2007-5G PN-2007-1G
COBBPN-2007-25GEA 287 EUR InStock
COBBPN-2007-25G COBBPN-2007-5G COBBPN-2007-1G
Cyclopropylboronsäurepinakolester
Cyclopropylboronsäurepinakolester
Formel: C₉H₁₇BO₂
MW: 168.04 g/mol
MDL Number: MFCD05663847
CAS-Nummer: 126689-01-8
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge