Cyclopropylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2007-25G BB-2007-5G BB-2007-1G
COBBBB-2007-25GEA 308 EUR InStock
COBBBB-2007-25G COBBBB-2007-5G COBBBB-2007-1G
Cyclopropylboronsäure
Cyclopropylboronic acid
Formel: C₃H₇BO₂
MDL Number: MFCD04038750
CAS-Nummer: 411235-57-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge