Thiophen-2-ethylamin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00533.1 TL00533.10
MAYBTL00533.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00533.1 MAYBTL00533.10
Thiophen-2-ethylamin
Thiophen-2-ethylamin
Formel: C₆H₉NS
MDL Number: MFCD00051495
CAS-Nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge