5-Fluor-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008321-1G 008321-5G
FLUO008321-1GEA 123 EUR InStock
FLUO008321-1G FLUO008321-5G
5-Fluor-2,1,3-benzothiadiazol
5-Fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃FN₂S
MDL Number: MFCD00173946
CAS-Nummer: 17821-75-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge