N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF665.5 008404-5G 008404-25G
CHMPCFF665.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF665.5 FLUO008404-5G FLUO008404-25G
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O₃
MDL Number: MFCD00052375
CAS-Nummer: 62054-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge