6,8-Dimethylchromon-2-carbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL12040.POR 012040-5G
CHMPFL12040.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL12040.POR FLUO012040-5G
6,8-Dimethylchromon-2-carbonsäure
6,8-Dimethylchromon-2-carbonsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₄
MDL Number: MFCD03424503
CAS-Nummer: 288399-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge