3-Amino-3-(4-ethylphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10R-0615.500 10R-0615.1 10R-0615.5 10R-0615.10
BIOT10R-0615.500EA 0 EUR InStock
BIOT10R-0615.500 BIOT10R-0615.1 BIOT10R-0615.5 BIOT10R-0615.10
3-Amino-3-(4-ethylphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(4-ethylphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD01990387
CAS-Nummer: 117391-52-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge