6-Fluor-o-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
012747-1G 012747-5G
FLUO012747-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO012747-1G FLUO012747-5G
6-Fluor-o-toluidin
6-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
MDL Number: MFCD06658252
CAS-Nummer: 443-89-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge