2,3'-Dichlor-4'-fluoracetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008223-5G 008223-25G
FLUO008223-5GEA 69.8 EUR InStock
FLUO008223-5G FLUO008223-25G
2,3'-Dichlor-4'-fluoracetanilid
2,3'-Dichlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₆Cl₂FNO
MDL Number: MFCD00084938
CAS-Nummer: 96980-64-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge